Merck
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-D-α-cyclohexylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
CAS番号:
分子量:
257.33
Beilstein:
7689661
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI Key
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15089-5G:
15089-VAR:
15089-1G:
15089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)