Merck
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18FNO4
CAS番号:
分子量:
283.30
Beilstein:
5347375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
75-80 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14996-5G:
14996-1G:
14996-VAR:
14996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)