Merck
14988
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-4-cyano-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O4
CAS番号:
分子量:
290.31
Beilstein:
7715793
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14988-VAR:
14988-BULK:
14988-1G:4548173106083
14988-5G:4548173106090
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)