Merck
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethoxyacetic acid (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid (dicyclohexylammonium) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO6 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
444.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14766-VAR-F:
14766-BULK-F:
14766-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
PEG修飾のツールとなる二官能性エチレングリコールビルディングブロック類をはじめ、ホモ/ヘテロ2官能性PEG、一官能性メトキシPEGなど、多数のPEG関連化合物を販売しております。