Merck
14630
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-L-threitol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
(S,S)-(−)-1,4-Bis-(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20Cl2O4
CAS番号:
分子量:
371.26
Beilstein:
5295121
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39020507
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
mp
72-74 °C
官能基
chloro
ether
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14630-1G:
14630-VAR:
14630-BULK:
14630-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)