Merck
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリクロロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
196.46
Beilstein:
879568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI Key
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)