Merck
137537
Sigma-Aldrich
ジエチルドデカンジオアート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
286.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)