Merck
137278
Sigma-Aldrich
2-フェノキシ酪酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
258 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)