Merck
128112
Sigma-Aldrich
4-エトキシフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3