Merck
126586
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール
99%
別名:
ネオペンチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
605291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
<0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
mp
123-127 °C
SMILES記法
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)