Merck
124397
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ニトロ-1-プロパノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC(CH3)2CH2OH
CAS番号:
分子量:
119.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CO)[N+]([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3