Merck
119482
Sigma-Aldrich
8-ブロモグアノシン 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12BrN5O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
362.14 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −28.8°, c = 2 in DMSO/H2O, 1:1
mp
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingyuan Jiao et al.
Journal of separation science, 37(21), 3033-3044 (2014-08-20)
We first detected aberrant nucleoside levels in the plasma, urine, bile, and tissues from cases and controls to explore them as biomarkers in the diagnosis of gallbladder cancer. Reversed-phase high-performance liquid chromatography was used to assess the levels of ten