Merck
11927
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
別名:
Cl-PADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11ClO2
CAS番号:
分子量:
138.59
Beilstein:
5422299
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥96.0% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
bp
126-127 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)C(C)Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)