Merck
115827
Sigma-Aldrich
N,N-ビス(2,2-ジエトキシエチル)メチルアミン
97%
別名:
2,2′-メチルイミノビス(アセトアルデヒドジエチルアセタール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C2H5O)2CHCH2]2NCH3
CAS番号:
分子量:
263.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4259 (lit.)
bp
220-222 °C/244 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(CN(C)CC(OCC)OCC)OCC