Merck
11214
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO4
CAS番号:
分子量:
189.21
Beilstein:
4671089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, ≥98.0% (TLC)
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11214-BULK:
11214-VAR:
11214-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)