Merck
109002
Sigma-Aldrich
チオグリコール酸ナトリウム
97%
別名:
チオグリコール酸 ナトリウム塩, メルカプト酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2COONa
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
4569109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)