Merck
10890
Sigma-Aldrich
2,5-ヘキサンジオン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
別名:
アセトニルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
506525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
蒸気圧
0.43 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)