Merck
108529
Sigma-Aldrich
ジフェニルホスフィン酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
218.19
Beilstein:
2804567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES記法
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI Key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)