Merck
10635
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
purum, ≥97.0% (HPLC)
別名:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
412.30
Beilstein:
3582949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
不純物
≤3% water
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10635-250G:
10635-VAR:
10635-50G:
10635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)