Merck
101869
Sigma-Aldrich
シクロウンデカノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H20(=O)
CAS番号:
分子量:
168.28
Beilstein:
1617293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
106 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCC1
InChI
1S/C11H20O/c12-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-11/h1-10H2
InChI Key
UPOSSYJVWXLPTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Cycloundecanone forms an inclusion complex with delta-cyclodextrin.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
101869-100G:
101869-BULK:
101869-1G:
101869-5G:
101869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuaki Harata et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 1968-1969 (2002-09-26)
The crystal structure of the delta-cyclodextrin complex with cycloundecanone shows a channel-type structure consisting of head-to-head dimer units that include four guest molecules.
H Akasaka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(12), 1986-1989 (2001-01-06)
The complex forming ability of delta-cyclodextrin delta-CD with 7 kinds of macrocyclic compounds (MCCs) with 8-15 carbon atoms in the ring as models of large guest molecules was studied in aqueous solution and compared with the complexation properties of alpha-