Merck
100781
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl sulfide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H10S
CAS番号:
分子量:
138.23
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N