Merck
AC7H98CBA232
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-17D-001
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-17D-001