Merck
AC7394281681
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5,7-Dibromo-2,3-dihydro-benzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.94
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dibromo-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H6Br2O/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI Key
NJQJUJHJJZMVNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Brown low melting solid
Product Link
https://www.acints.com/products/RH-07B-005
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/RH-07B-005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)