Merck
AC7326370380
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(5-Methyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl)-phenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c1-6-11-12-9(13-6)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,10H2,1H3
InChI Key
AZLVMRYJNAZIBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/RH-04G-009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/RH-04G-009