Merck
AC7326370154
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(2-Chloro-6-fluoro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
269.66
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9ClFNO3/c1-6-9(12(16)17-2)11(15-18-6)10-7(13)4-3-5-8(10)14/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VUXXAVIGDIIYBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
White crystalline solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-05F-001
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-05F-001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)