Merck
AC7300013508
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.58
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanone
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c1-4(14)7-6(9)2-5(3-13-7)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
UJXXBJRNTFTYRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellowoil / low melt solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00865
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)