Merck
AC7300013154
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.51
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
OWLMBJLZMJBNQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)