Merck
AC7300013066
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 2-benzyloxycarbonylamino-3-(toluene-4-sulfonyloxy)propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
421.47
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propanoate
Inchi Code
1S/C20H23NO7S/c1-3-26-19(22)18(21-20(23)27-13-16-7-5-4-6-8-16)14-28-29(24,25)17-11-9-15(2)10-12-17/h4-12,18H,3,13-14H2,1-2H3,(H,21,23)
InChI Key
GFSFXIOOUGXOOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)