Merck
AC7300013042
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NOS/c9-8(10,11)13-6-4-2-1-3-5(6)7(12)14/h1-4H,(H2,12,14)
InChI Key
WVRLRVCJDVSKRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)