Merck
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)