Merck
AC7300012751
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(2,6-Dichloro-benzylsulfanyl)-ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.16
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NS/c10-8-2-1-3-9(11)7(8)6-13-5-4-12/h1-3H,4-6,12H2
InChI Key
VCKWYLGEZYGACK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow low melting solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00700
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)