Merck
AC7300012537
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
323.82
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2E)-2-[2-(4-chlorophenyl)-1-(cyclopropylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22ClN3O2/c1-16(2,3)22-15(21)20-19-14(18-13-8-9-13)10-11-4-6-12(17)7-5-11/h4-7,10,13,18-19H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI Key
IZWLLFTXJUMMMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-02A-040
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02A-040
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)