Merck
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
InChI Key
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)