Merck
AC7188401474
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.06
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-(bromoacetyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-2-13-8(12)5-3-7(14-10-5)6(11)4-9/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)