Merck
ADVH99BD5B63
AChemBlock
N1,N1,N2,N2-tetramethylpropane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.23
Iupac Name
N~1~,N~1~,N~2~,N~2~-tetramethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-7(9(4)5)6-8(2)3/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
JUXXCHAGQCBNTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x208462-n1-n1-n2-n2-tetramethylpropane-1-2-diamine.html
Synonym
N1,N1,N2,N2-tetramethylpropane-1,2-diamine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x208462-n1-n1-n2-n2-tetramethylpropane-1-2-diamine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)