Merck
ADVH996BDC53
AChemBlock
Ethyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10FNO4/c1-2-16-10(13)6-7-3-4-9(12(14)15)8(11)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
ZCKVAUOQFVWSKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u104225-ethyl-2-3-fluoro-4-nitrophenyl-acetate.html
Synonym
ethyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u104225-ethyl-2-3-fluoro-4-nitrophenyl-acetate.html