Merck
ADVH996BDAAD
AChemBlock
2-(thietan-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(thietan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c6-5(7)1-4-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
GPJDZMWQGWVIDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s80043-2-thietan-3-yl-acetic-acid.html
Synonym
2-(thietan-3-yl)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s80043-2-thietan-3-yl-acetic-acid.html