Merck
ADVH996BD5DB
AChemBlock
1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.38
MDL番号:
Iupac Name
(E)-heptadeca-1,9-dien-4,6-diyn-3-ol
Inchi Code
1S/C17H24O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)4-2/h4,10-11,17-18H,2-3,5-9,12H2,1H3/b11-10+
InChI Key
UGJAEDFOKNAMQD-ZHACJKMWSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless Oil
Product Link
https://www.achemblock.com/u106239-1-9-heptadecadiene-4-6-diyn-3-ol.html
Synonym
1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106239-1-9-heptadecadiene-4-6-diyn-3-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)