Merck
ADVH98DE8335
AChemBlock
2-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.13
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-N-(trifluoroacetyl)alanine
Inchi Code
1S/C6H8F3NO3/c1-5(2,4(12)13)10-3(11)6(7,8)9/h1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
HJBCAOHCOZDCCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w172236-2-methyl-2-2-2-2-trifluoroacetamido-propanoic-acid.html
Synonym
2-methyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w172236-2-methyl-2-2-2-2-trifluoroacetamido-propanoic-acid.html