Merck
ADVH98DE6A3C
AChemBlock
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.73
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-14-11-6-5-9(8-12(11)15-2)10-4-3-7-13-10;/h5-6,8,10,13H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
IZGVNRZKRJIPPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38508-2-3-4-dimethoxyphenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38508-2-3-4-dimethoxyphenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)