Merck
ADVH98DE6844
AChemBlock
3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-11-4-2-3-9(7-11)10-5-6-12-8-10/h2-4,7,10,12H,5-6,8H2,1H3
InChI Key
MDZWFRVPKYMLPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x177491-3-3-methoxyphenyl-pyrrolidine.html
Synonym
3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x177491-3-3-methoxyphenyl-pyrrolidine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)