Merck
ADVH9873441D
AChemBlock
sodium 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.28
MDL番号:
Iupac Name
disodium 3-amino-1,5-naphthalenedisulfonate
Inchi Code
1S/C10H9NO6S2.2Na/c11-6-4-8-7(10(5-6)19(15,16)17)2-1-3-9(8)18(12,13)14;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
UZUODNWWWUQRIR-UHFFFAOYSA-L
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v153039-sodium-3-aminonaphthalene-1-5-disulfonate.html
Synonym
sodium 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153039-sodium-3-aminonaphthalene-1-5-disulfonate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)