Merck
ADVH987341DE
AChemBlock
2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-(aminomethyl)phenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)13-6-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
LRVPYSFDDOPEAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v151214-2-2-aminomethyl-phenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-(aminomethyl)phenoxy)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v151214-2-2-aminomethyl-phenoxy-acetic-acid.html