Merck
ADVH98732EA3
AChemBlock
exo-8-oxabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
(1R,3r,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-8(10)5-3-6-1-2-7(4-5)11-6/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7-
InChI Key
PQTLQJVGJFXEET-KVSKUHBBSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85004-exo-8-oxabicyclo-3-2-1-octane-3-carboxylic-acid.html
Synonym
Rel-(1R,3r,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85004-exo-8-oxabicyclo-3-2-1-octane-3-carboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)