コンテンツへスキップ
Merck

ADVH97EBF832

AChemBlock

methyl 2-((2-nitrophenyl)amino)benzoate

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
272.26
MDL番号:

Iupac Name

methyl 2-(2-nitroanilino)benzoate

Inchi Code

1S/C14H12N2O4/c1-20-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15-12-8-4-5-9-13(12)16(18)19/h2-9,15H,1H3

InChI Key

SGNHAYBFPWBEPU-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Store at 0-8 C

Purity

0.95

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.achemblock.com/u132094-methyl-2-2-nitrophenyl-amino-benzoate.html

Synonym

methyl 2-((2-nitrophenyl)amino)benzoate

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://www.achemblock.com/u132094-methyl-2-2-nitrophenyl-amino-benzoate.html


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)