Merck
ADVH97EBF129
AChemBlock
16-Oxoalisol A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
504.71
MDL番号:
Iupac Name
(5R,8S,9S,10S,11S,14R)-11-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((2R,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,16(2H)-dione
Inchi Code
1S/C30H48O6/c1-16(13-19(32)25(35)27(4,5)36)23-17-14-18(31)24-28(6)11-10-22(34)26(2,3)21(28)9-12-29(24,7)30(17,8)15-20(23)33/h16,18-19,21,24-25,31-32,35-36H,9-15H2,1-8H3/t16-,18+,19+,21+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChI Key
CUDQRGCYJUHPER-KXVAGGRESA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u107083-16-oxoalisol-a.html
Synonym
(5R,8S,9S,10S,11S,14R)-11-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((2R,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,16(2H)-dione
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u107083-16-oxoalisol-a.html