Merck
ADVH97EBED3B
AChemBlock
Cycloheptaneacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.22
MDL番号:
Iupac Name
cycloheptylacetonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-8-7-9-5-3-1-2-4-6-9/h9H,1-7H2
InChI Key
KJMMTXAYZTXUQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Synonym
2-cycloheptylacetonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html