Merck
ADVH97EBD467
AChemBlock
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
4-[(ethylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-10-7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,2,7H2,1H3
InChI Key
QXPDGPSSMVINMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
Synonym
4-((ethylamino)methyl)phenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)