Merck
ADVH97EBCCEA
AChemBlock
1-Benzyl-3-isopropyl-piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.34
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-isopropylpiperidin-4-one
Inchi Code
1S/C15H21NO/c1-12(2)14-11-16(9-8-15(14)17)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,14H,8-11H2,1-2H3
InChI Key
KPGWIAGKEBGZDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/u103635-1-benzyl-3-isopropyl-piperidin-4-one.html
Synonym
1-benzyl-3-isopropylpiperidin-4-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103635-1-benzyl-3-isopropyl-piperidin-4-one.html