Merck
ADVH97ACA329
AChemBlock
Ophiogenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
754.91
MDL番号:
Iupac Name
(3R,4R,5R,6S)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((4S,5'R,6aR,6bS,8aS,8bS,9S,10R,11aS,12aR,12bR)-8b,12a-dihydroxy-5',6a,8a,9-tetramethyl-1,3,3',4,4',5,5',6,6a,6b,6',7,8,8a,8b,9,11a,12,12a,12b-icosahydrospiro[naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-10,2'-pyran]-4-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C39H62O14/c1-18-8-13-38(48-17-18)20(3)39(47)26(53-38)15-37(46)24-7-6-21-14-22(9-11-35(21,4)23(24)10-12-36(37,39)5)50-34-32(30(44)28(42)25(16-40)51-34)52-33-31(45)29(43)27(41)19(2)49-33/h6,18-20,22-34,40-47H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31-,32-,33?,34-,35+,36+,37-,38-,39-/m1/s1
InChI Key
DGFVATVOFRGGFO-RIADBMNXSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u107203-ophiogenin-3-o-l-rhamnopyranosyl-1-2-d-glucopyranoside.html
Synonym
(3R,4R,5R,6S)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((4S,5'R,6aR,6bS,8aS,8bS,9S,10R,11aS,12aR,12bR)-8b,12a-dihydroxy-5',6a,8a,9-tetramethyl-1,3,3',4,4',5,5',6,6a,6b,6',7,8,8a,8b,9,11a,12,12a,12b-icosahydrospiro[naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-10,2'-pyran]-4-yl)oxy
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u107203-ophiogenin-3-o-l-rhamnopyranosyl-1-2-d-glucopyranoside.html